ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
L19788.03 L19788.06
L19788.03EA 300 SEK
L19788.03 L19788.06
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
Formel: C₈H₅Br₂FO
Smältpunkt: 36…38 °C
MDL Number: MFCD03791309
CAS nummer: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8,III