2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M1193-25G M1193-5G
TCIAM1193-25GEA 950 SEK
TCIAM1193-25G TCIAM1193-5G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formel: C₃H₅F₃O₃S
Kokpunkt: 99°C
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00025058
CAS nummer: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&vid=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %