5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0746-25G F0746-5G
TCIAF0746-25GEA 4000 SEK
TCIAF0746-25G TCIAF0746-5G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kokpunkt: 99°C
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD02261763
CAS nummer: 22062-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&vid=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %