6-Bromo-o-cresol ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
B3126-25G B3126-5G
TCIAB3126-25GEA 6025 SEK
TCIAB3126-25G TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0%
6-Bromo-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Kokpunkt: 208°C
Smältpunkt: 16°C
MDL Number: MFCD09907876
CAS nummer: 13319-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&vid=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %