3-Methyl-1-hexanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
M1246-1G
M1246-5G
TCIAM1246-1GEA
1075
SEK
TCIAM1246-1G
TCIAM1246-5G
3-Methyl-1-hexanol ≥97.0%
3-Methyl-1-hexanol
Formel:
C₇H₁₆O Kokpunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD01321178 CAS nummer: 13231-81-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |