2-Methyl-3-hexanol
Leverantör: TCI
Varning
M1266-25ML M1266-5ML
TCIAM1266-25MLEA 1275 SEK
TCIAM1266-25ML TCIAM1266-5ML
2-Methyl-3-hexanol
2-Methyl-3-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Kokpunkt: 145°C
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00004577
CAS nummer: 617-29-8
EINECS: 210-508-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&vid=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %