Chlorodimethyloctylsilane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1827-100ML D1827-25ML
TCIAD1827-100MLEA 2775 SEK
TCIAD1827-100ML TCIAD1827-25ML
Chlorodimethyloctylsilane ≥96.0%
Chlorodimethyloctylsilane
Formel: C₁₀H₂₃ClSi
MW: 206,83 g/mol
Kokpunkt: 220°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00000511
CAS nummer: 18162-84-0
EINECS: 242-044-5
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4f658a736087ce26efb30f1ae88eb447d5488a&vid=ae4f658a736087ce26efb30f1ae88eb447d5488a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %