2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 1175 SEK
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Smältpunkt: 139…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01311987
CAS nummer: 261635-93-2