3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Leverantör: Thermo Scientific
KM00411DA KM00411EA
MAYBKM00411DAEA 0 SEK
MAYBKM00411DA MAYBKM00411EA
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈BrN₃
MDL Number: MFCD00082666
CAS nummer: 2845-78-5