1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane, Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane;
T1770-25G
T1770-5G
TCIAT1770-25GEA
3875
SEK
TCIAT1770-25G
TCIAT1770-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97.0%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Formel:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si MW: 510,367 g/mol Flampunkt: 97°C |
MDL Number:
MFCD00042333 CAS nummer: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |