2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
D3943-1G D3943-5G
TCIAD3943-1GEA 2050 SEK
TCIAD3943-1G TCIAD3943-5G
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formel: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Kokpunkt: 236°C
Smältpunkt: 160°C
MDL Number: MFCD00005521
CAS nummer: 4808-48-4
EINECS: 225-370-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be842a9999aadd4d31e9bc7347dc67ae595b546e&vid=be842a9999aadd4d31e9bc7347dc67ae595b546e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 93.0 %