Diosmin ≥85.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
D3908-25G
D3908-5G
TCIAD3908-25GEA
1400
SEK
TCIAD3908-25G
TCIAD3908-5G
Diosmin ≥85.0%
Diosmin
Formel:
C₂₈H₃₂O₁₅ MW: 608,5 g/mol Smältpunkt: 280°C |
MDL Number:
MFCD00009772 CAS nummer: 520-27-4 EINECS: 208-289-7 Merck Index: 14,03297 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 85.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -116 ~ -126 deg (C=0.5, 0.1mol/L NaOH sol.) |