D-(+)-Glucurono-6,3-lactone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41864.0025 8.41864.0100 8.41864.0500
8.41864.0025EA 432 SEK
8.41864.0025 8.41864.0100 8.41864.0500
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone för syntes, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
MDL Number: MFCD00135622
CAS nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 176.12 g/mol