4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14807.0100 8.14807.0500
8.14807.0100EA 445 SEK
8.14807.0100 8.14807.0500
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine för syntes, Sigma-Aldrich®
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₃
MW: 220,3092 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00059850
CAS nummer: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point -32 °C
Molar Mass 220.31 g/mol
Boiling Point 146 - 148 °C (1 hPa)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 139 °C
Explosion Limit 1.1 - 4.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material