Skyddshandskar, kemikalieresistenta, uvex profastrong NF33
Leverantör: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 97 SEK
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Skyddshandskar, kemikalieresistenta, uvex profastrong NF33
Handskar
Nitrilhandskar med bomullsfoder som tål mot oljor, fetter, syror och lösningsmedel.
  • Slitstarka
  • Bra grepp, även på våta ytor
  • Anatomisk passform
  • God fingerkänsla
Idealiska för användning inom kemisk industri, bilindustri, tryckerier och livsmedelsindustri. Passar även för laboratorieapplikationer.
Certifikat: SS-EN 388:2016 (4101X), SS-EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Godkända för kontakt med livsmedel
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell NF33
Environmentally Preferable
Ej handspecifika/handspecifika Handspecifika
Engångs/Återanvändbar Återanvändbar
Fodermaterial Bomull
Yta Grov
Kragmodell Rak
EN standard EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Godkända för livsmedelskontakt +