VWR®, Omrörarmagnetset
Leverantör: VWR Collection
442-0513EA 695 SEK
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Omrörarmagnetset
Omrörare Omrörarmagneter
Set Octahedral 1, PTFE täckt, 12 åttakantiga magnetiska omrörarstavar med mittring, i praktisk, transparent låda. Setet innehåller två omrörare med var och en av följande dimensioner, L×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 och 64×10.
Set Kryss, PTFE-överdragna, kryssformade omrörarmagneter. Förp. 5 st. I förpackningen ingår 1 omrörarmagnet av vardera följande mått (L×Ø, mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 samt 38×38.
Set Oval 1, PTFE-överdragna, ovala omrörarmagneter, 12 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 samt 35×13. I förpackningen ingår även 1 omrörarmagnet av vardera följande mått (L×Ø, mm): 50×17 samt 70×27.
Set Oval 2, PTFE-överdragna, ovala omrörarmagneter, 13 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 samt 50×20. I förpackningen ingår även 1 omrörarmagnet med följande mått (L×Ø, mm): 70×20.
Set Färgade mikro, PTFE-överdragna, färgade omrörarmagneter, små, 12 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 1 omrörarmagnet av varje färg (blått/rött/gult) med följande mått (L×Ø, mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 samt 10×3.
Set Färgarde standard, PTFE-överdragna, oktagonala, färgade omrörarmagneter med midjering, 24 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 1 omrörarmagnet av varje färg (blått/rött/gult) med följande mått (L×Ø, mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 samt 75×13.
Set Polygon 1, PTFE-överdragna, cylinderformade omrörarmagneter, 18 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 samt 80×10.
Set Polygon 2, PTFE-överdragna, cylinderformade omrörarmagneter, 18 st i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 samt 70×10.
Set Mix 1, PTFE-överdragna, cylinderformade omrörarmagneter, 22 st varav 16 med avtagbar midjering, i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 samt 51×10. I förpackningen ingår även 1 omrörarmagnet av vardera följande mått (L×Ø, mm): 32×8, 32×10, 38×10 samt 45×8.
Set Mix 2, PTFE-överdragna.14 st omrörarmagneter: 4 st små och 10 st oktagonala med midjering, i praktisk, genomskinlig låda. I förpackningen ingår 2 omrörarmagneter av vardera följande mått (L×Ø, mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 samt 51×10.