Absorptionsgranulat, universal, grov
Leverantör: asecos
9956 18468
MSGA9956EA 0 SEK
MSGA9956 MSGA18468
Absorptionsgranulat, universal, grov
Spillkit
Absorptionsgranulat för olja, baser, grease, mototolja och lack.
  • För användning utomhus och inomhus
  • Testad och godkänd för användning i trafikerade områden
  • 20 kg binder upp till 16 liter värmeolja
  • Lämplig för fasta ytor
  • Även med total mättnad av granulatet garanteras halkskydd