Universalmattor
Leverantör: asecos
11326 9951
MSGA11326EA 0 SEK
MSGA11326 MSGA9951
Universalmattor
Spillkit
Universella absorbentmattor för säker absorption av olja, vatten, kylmedel och icke--aggressiva kemikalier.
  • Kapacitet upp till 16 gånger sin egen vikt.
  • Hög riv- och gnidstyrka.
  • Mattorna är förskurna: Ta bara tillräckligt material efter behov