Oljesorbent, strumpor
Leverantör: asecos
9930 9931
MSGA9930EA 0 SEK
MSGA9930 MSGA9931
Oljesorbent, strumpor
Spillkit
Vattenavvisande absorberande strumpor för säker absorption av olja eller bensin.
  • Skapar en absorberingsbarriär för att förhindra större läckage
  • Kapacitet upp till 16 gånger med egen vikt
  • Hög revben och gnistresistens