Oljesorbent, mattor
Leverantör: asecos
11327 9934
MSGA11327EA 0 SEK
MSGA11327 MSGA9934
Oljesorbent, mattor
Spillkit
Vattenavvisande mattor för absorption och rengöring av oljor och bensinbaserade flytande produkter.
  • Kapacitet upp till 16 gånger med egen vikt
  • Hög revben och gnistresistens
  • Perforerad att endast ta tillräckligt med material efter behov