Ponceau S för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
J60744.09
J60744.30
J60744.18
J60744.09EA
515
SEK
J60744.09
J60744.30
J60744.18
Ponceau S för elektrofores
Ponceau S
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.58
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Formel:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003892 CAS nummer: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |