Litiumklorid 1 M i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE
J61895.AD
J61895.AEEA
1675
SEK
J61895.AE
J61895.AD
Litiumklorid 1 M i vattenlösning
Litiumklorid
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: ClLi
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011078
Formel:
LiCl Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 |