2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 845 SEK
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Smältpunkt: 185…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022852
CAS nummer: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0