p-Anisaldehyd lösning i etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, för TLC
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Methoxybenzaldehyde
A1674-500ML A1674-100ML
TCIAA1674-500MLEA 1200 SEK
TCIAA1674-500ML TCIAA1674-100ML
p-Anisaldehyd lösning i etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, för TLC
p-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokpunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0…2 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003385
CAS nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9785f5e5a82d119c6bd327473326b3f8da4ed64a&vid=64d2a02464457d0d82d716682b8899a53fc1ce20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Color test A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde.