p-Anisaldehyd lösning i etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, för TLC
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
4-Methoxybenzaldehyde
A1674-500ML
A1674-100ML
TCIAA1674-500MLEA
1200
SEK
TCIAA1674-500ML
TCIAA1674-100ML
p-Anisaldehyd lösning i etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, för TLC
p-Anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Kokpunkt: 140 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 0…2 °C Densitet: 1,12 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003385 CAS nummer: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,00663 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Color test | A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde. |