Citronsyra ≥99.5% för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
J64322.22
J64322.36
J64322.A3
J64322.22EA
620
SEK
J64322.22
J64322.36
J64322.A3
Citronsyra ≥99.5% för elektrofores
Citronsyra
Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Powder
Density: 1.665
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Kokpunkt: 310 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 153…154 °C Densitet: 1,665 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 14,2326 |