2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
C2643-5G C2643-1G
TCIAC2643-5GEA 1225 SEK
TCIAC2643-5G TCIAC2643-1G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0%
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
Kokpunkt: 110°C
MDL Number: MFCD00042202
CAS nummer: 700-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&vid=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %