Kalciumklorid 1 M i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J63122.AD J63122.AE
J63122.ADEA 1300 SEK
J63122.AD J63122.AE
Kalciumklorid 1 M i vattenlösning
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8