Kalciumklorid 0,1 mol/l (0,2 N) vattenlösning 100 mM i vattenlösning, sterile-filtered
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J62905.AP J62905.K2
J62905.APEA 2050 SEK
J62905.AP J62905.K2
Kalciumklorid 0,1 mol/l (0,2 N) vattenlösning 100 mM i vattenlösning, sterile-filtered
Kalciumklorid
CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formel: CaCl₂
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8