Kaliumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Leverantör: Cayman Chemical
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 590 SEK
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Kaliumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Kaliumklorid
Formel: KCl
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8