Olja av cederträ
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
C0626-500ML
C0626-25ML
C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA
3825
SEK
TCIAC0626-500ML
TCIAC0626-25ML
TCIAC0626-100ML
Olja av cederträ
Olja av cederträ
Storage Temperature:
Omgivande |
MDL Number:
MFCD00132766 CAS nummer: 8000-27-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Acid Value | max. 20.0 |