3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 2275 SEK
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Smältpunkt: 176 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00159910
CAS nummer: 74209-34-0