Diindium trisulphate för syntes
Leverantör: Merck
Synonyms: Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43982.0100 8.43982.0025
8.43982.0100EA 5550 SEK
8.43982.0100 8.43982.0025
Diindium trisulphate för syntes
Diindium trisulphate
Formel: O₁₂In₂S₃
MW: 517,83 g/mol
Smältpunkt: 585 °C
Densitet: 3,438 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011059
CAS nummer: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 517.83 g/mol