Magnesiumsulfat 1 M i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
J63953.AD
J63953.AE
J63953.ADEA
1200
SEK
J63953.AD
J63953.AE
Magnesiumsulfat 1 M i vattenlösning
Magnesium sulphate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formel:
MgSO₄ MW: 120.37 g/mol Smältpunkt: 1127 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |