Magnesiumsulfat 1 M i vattenlösning, sterile-filtered
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
J61030.XE J61030.AK
J61030.XEEA 1700 SEK
J61030.XE J61030.AK
Magnesiumsulfat 1 M i vattenlösning, sterile-filtered
Magnesium sulphate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formel: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Smältpunkt: 1127
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011110
CAS nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM