Triklorättiksyra (frostad) 5% w/v aqueous solution
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 2875 SEK
J62366.K2 J62366.AP
Triklorättiksyra (frostad) 5% w/v aqueous solution
Triklorättiksyra (frostad)
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Kokpunkt: 196
Flampunkt: 113
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8 III
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM