Akrylamid 30% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Prop-2-enamide
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 2700 SEK
J62100.AP J62100.K2
Akrylamid 30% i vattenlösning
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Kokpunkt: 232
Smältpunkt: 84.5
Flampunkt: 138
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008032
CAS nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM