Clelandreagens ≥99% för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
J64545.03
J64545.06
J64545.14
J64545.03EA
1025
SEK
J64545.03
J64545.06
J64545.14
Clelandreagens ≥99% för elektrofores
Clelandreagens
Purity: 99%
CAS No.: 3483-12-3
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Kokpunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Smältpunkt: 40…43 °C Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,3376 |