2-Amino-4-chloropyridine 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H59130.06
H59130.14
H59130.06EA
1500
SEK
H59130.06
H59130.14
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Smältpunkt: 129…133 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04113820 CAS nummer: 19798-80-2 |