Tris-(hydroximetyl) aminometan 99.9% för molekylärbiologi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 1400 SEK
J61062.22 J61062.36
Tris-(hydroximetyl) aminometan 99.9% för molekylärbiologi
Tris-(hydroximetyl) aminometan
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Kokpunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: 168…172 °C
Densitet: 1,353
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004679
CAS nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM