2-Aminopurine 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
J64919.MD J64919.ME J64919.03
J64919.MDEA 4125 SEK
J64919.MD J64919.ME J64919.03
2-Aminopurine 98%
2-Aminopurine
Formel: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Smältpunkt: 280…282 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005566
CAS nummer: 452-06-2
EINECS: 207-197-4