3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
H1205-25G
H1205-5G
TCIAH1205-25GEA
3975
SEK
TCIAH1205-25G
TCIAH1205-5G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0%
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00016684 CAS nummer: 5396-18-9 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |