Brom 1 mol/l i ättiksyra, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
388401000 388408000
388401000.EA 1875 SEK
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l i ättiksyra, AcroSeal®
Brom
Formel: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010896
CAS nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M