Väteklorid 3 mol/l i cyklopentylmethyleter
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 1525 SEK
H33398.AE H33398.AP
Väteklorid 3 mol/l i cyklopentylmethyleter
Väteklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kokpunkt: 106 °C
Densitet: 0,895
Flampunkt: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II