Väteklorid 1 M i ättiksyra
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H27347.AE H27347.AU
H27347.AEEA 720 SEK
H27347.AE H27347.AU
Väteklorid 1 M i ättiksyra
Väteklorid
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Flash Point: 40°(104°F) Odour: Acrid UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densitet: 1,050
Flampunkt: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,II