2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1388-25G C1388-5G
TCIAC1388-25GEA 1500 SEK
TCIAC1388-25G TCIAC1388-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formel: C₈H₉ClS
MW: 172.68 g/mol
Kokpunkt: 245°C
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00013691
CAS nummer: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&vid=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %