Ethyl vinyl sulphide ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
E0335-25ML
E0335-5ML
TCIAE0335-25MLEA
5450
SEK
TCIAE0335-25ML
TCIAE0335-5ML
Ethyl vinyl sulphide ≥93.0%
Ethyl vinyl sulphide
Formel:
C₄H₈S Kokpunkt: 91°C Flampunkt: –6°C |
MDL Number:
MFCD00015180 CAS nummer: 627-50-9 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |