Difurfuryl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D3420-25G
D3420-5G
TCIAD3420-25GEA
1500
SEK
TCIAD3420-25G
TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0%
Difurfuryl sulphide
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S Kokpunkt: 143°C |
MDL Number:
MFCD00010081 CAS nummer: 13678-67-6 EINECS: 237-172-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |