Varselvästar, C470/C472/C474
Leverantör: Portwest
C472YERL/XL C474YERXX/3X C474YERS/M C474YERL/XL C474YER4X/5X C472YERS/M C470YERXX/3X C470YERS/M C470YERL/XL C470YER4X/5X C472YERXX/3X C470ORR2XL/3XL C470ORR4XL/5XL C470ORRL/XL C470ORRS/M C474ORR4XL/5XL C474ORRL/XL C474ORRS/M C474ORRXXL/3XL C472ORRXX/3X C472ORRS/M C472ORRL/XL C474RERL/XL C474RERXX/3X C474RERS/M C470RERL/XL C470RERS/M C470RERXX/3X
113-6988EA 71 SEK
113-6988 113-6994 113-6993 113-6992 113-6991 113-6989 113-6987 113-6986 113-6985 113-6984 113-6990 113-8036 113-8037 113-8038 113-8039 113-8048 113-8049 113-8050 113-8051 PRTWC472ORRXX/3X PRTWC472ORRS/M PRTWC472ORRL/XL PRTWC474RERL/XL PRTWC474RERXX/3X PRTWC474RERS/M PRTWC470RERL/XL PRTWC470RERS/M PRTWC470RERXX/3X
Varselvästar, C470/C472/C474
Workwear
Dessa varpstickade polyestervästar ger mycket god synlighet.
  • Justerbar Velcro®
  • Reflextejp, 5 cm bred
  • Dubbelstorlekssystem ger större flexibilitet i storlek
  • Djupare ärmhål: bärs utan problem över en jacka eller en varseljacka
Modell C470 har två reflexband över kroppen och extra reflexband som löper mellan axeln och kroppens reflexband.
Modell C472 har endast ett reflexband över kroppen, men är i övrigt som modell C470.
Modell C474 har inga extra axelband, men är i övrigt som modell C470.
Certifikat: SS-EN ISO 20471 (klass 2)