Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Leverantör: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 1675 SEK
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Masker Andningsskydd, engångs Andningsskydd, partiklar
X-plore® 1700-serien har modeller i alla tre EN-skyddsklasser: FFP1, FFP2 och FFP3. Finns både med eller utan CoolMax™ utandningsventill för minskat utandningsmotstånd och för att undvika värmeansamling. Modeller som motverkar obehaglig lukt är försedda med ytterligare ett skikt i aktivt kol.
  • Särskilda högprestandafiltermedier har satts ihop för att bilda filtermaterialet CoolSafe™, och säkerställer en låg nivå av utandningsmotstånd för användaren samtidigt som de ger filterprestanda på hög nivå
  • Elastisk VarioFlex™ remställ gör de lätta att ta på och av den, och ger en tryckfri passform
  • Fleecen på insidan är mjuk mot huden och gör att produkten är bekväm att bära
  • Färgkodningssystemet ökar säkerheten; mörkblått, ljusblått och vitt används för att indikera de tre olika skyddsnivåerna
  • Kan vikas ihop vilket sparar plats och gör de enkla att transportera
Certifikat: SS-EN 149:2001+A1:2009; testat med dolomitdammsprov
Förpackning: Varje mask är individuellt förpackad i en plastpåse.
Observera: * Universalstorlek