Rhenium standardlösning, 1.000 mg/l Re in dil. salpetersyra standard för ICP
Leverantör: CPACHEM
C046.2NP.L1
C046.2NP.L25
C046.2NP.L5
ACSDC046.2NP.L1EA
3450
SEK
ACSDC046.2NP.L1
ACSDC046.2NP.L25
ACSDC046.2NP.L5
Rhenium standardlösning, 1.000 mg/l Re in dil. salpetersyra standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Rhenium Standards